Läs mer
Eppendorf™ RackScan
Handla allt Eppendorf Produkter
Typ:
Skanner (avläsning längst ner)
Skanner (sidoläsning)
Beskrivning
- Kamerabaserat instrument som resulterar i snabb avbildning och avkodning
- Bekvämt och enkelt plug-in tillbehör
- Litet fotavtryck, perfekt för bänkskiva (och integration)
- ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
- Stödmaterial av flaskor tillgängligt via Eppendorf Hemsida för dokumentationsändamål
- Plugg& Överför med Eppendorf™ eLABInventory och eLABJournal programvara för bekväm dataöverföring
- RackScan s kan fästas på RackScan b som tillbehör för att läsa streckkoder på sidoetiketter
- Olika format användbara för hög flexibilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | RackScan b |
| Streckkodstyper som stöds | Maskinläsbar |
| Dataöverföringsmetod | PC/USB |
| Certifikat och efterlevnad | 2014/35/EU:EN61010-1, 2014/30/EU: EN61326-1, EN 55032, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/EU:EN50581 |
| För användning med (applikation) | Skanna mer än en injektionsflaska parallellt och överföra provdata till ditt provhanteringsprogram |
| För användning med (utrustning) | 2D-kodade rör in SBS ställ och kryoförvaringslådor |
| Inkluderar | RackScan Analyzer Software, USB Kabel |
| Programvarutyp | RackScan Analyzer Software |
| Typ | Skanner (avläsning längst ner) |
| Anslutningstyp | USB |
| Visa mer |