Läs mer
Eppendorf™ RackScan
Produktkod. 16486879 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Typ:
Skanner (avläsning längst ner)
Skanner (sidoläsning)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
16486879 Skanner (sidoläsning)
16476879 Skanner (avläsning längst ner)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16486879 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6002000014
I lager
RackScan läser kompletta förvaringsställ med upp till 96 olika streckkodsflaskor. Prov-ID:n överförs till nedströmsdatabaser.
  • Kamerabaserat instrument som resulterar i snabb avbildning och avkodning
  • Bekvämt och enkelt plug-in tillbehör
  • Litet fotavtryck, perfekt för bänkskiva (och integration)
  • ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
  • Stödmaterial av flaskor tillgängligt via Eppendorf Hemsida för dokumentationsändamål
  • Plugg& Överför med Eppendorf™ eLABInventory och eLABJournal programvara för bekväm dataöverföring
  • RackScan s kan fästas på RackScan b som tillbehör för att läsa streckkoder på sidoetiketter
  • Olika format användbara för hög flexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning RackScan s
Dataöverföringsmetod PC/USB
För användning med (applikation) Skanna mer än en injektionsflaska parallellt och överföra provdata till ditt provhanteringsprogram
För användning med (utrustning) SBS ställ och kryoförvaringslådor
Typ Skanner (sidoläsning)
Anslutningstyp USB