Läs mer
Eppendorf™ RackScan
Produktkod. p-7184648 Handla allt Eppendorf Produkter
Typ:
Skanner (avläsning längst ner)
Skanner (sidoläsning)
Produktkod. 16476879
Brand: Eppendorf™ 6002000006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RackScan läser kompletta förvaringsställ med upp till 96 olika streckkodsflaskor. Prov-ID:n överförs till nedströmsdatabaser.
  • Kamerabaserat instrument som resulterar i snabb avbildning och avkodning
  • Bekvämt och enkelt plug-in tillbehör
  • Litet fotavtryck, perfekt för bänkskiva (och integration)
  • ECC 200 felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 30 % skadade koder
  • Stödmaterial av flaskor tillgängligt via Eppendorf Hemsida för dokumentationsändamål
  • Plugg& Överför med Eppendorf™ eLABInventory och eLABJournal programvara för bekväm dataöverföring
  • RackScan s kan fästas på RackScan b som tillbehör för att läsa streckkoder på sidoetiketter
  • Olika format användbara för hög flexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning RackScan b
Streckkodstyper som stöds Maskinläsbar
Dataöverföringsmetod PC/USB
Certifikat och efterlevnad 2014/35/EU:EN61010-1, 2014/30/EU: EN61326-1, EN 55032, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/EU:EN50581
För användning med (applikation) Skanna mer än en injektionsflaska parallellt och överföra provdata till ditt provhanteringsprogram
För användning med (utrustning) 2D-kodade rör in SBS ställ och kryoförvaringslådor
Inkluderar RackScan Analyzer Software, USB Kabel
Programvarutyp RackScan Analyzer Software
Typ Skanner (avläsning längst ner)
Anslutningstyp USB
Visningstyp LED
Strömförsörjning 100/240 V
Upplösning 2D