missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Raclopride-d5 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Raclopride-d5 Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20Cl2N2O3.ClH/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2;/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21);1H/t9-;/m0./s1/i1D3,3D2; |
| Formel vikt | 387.0932 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?