missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ractopamine 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30320217
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320217 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30320217 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16804900AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ractopamine
CAS 97825-25-7
Analyt- eller komponentnamn Ractopamine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C18 H23 N O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]benzenemethanol, Ractopamine, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl]-
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3
LEDER CC(CCc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2ccc(O)cc2
IUPAC-namn 4-[3-[[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 301.38
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 301.1678 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.