Läs mer
Ractopamine-d3 HCl (2-hydroxyethyl-1,1,2-d3) (mixture of diastereomeres), TRC
Produktkod. 30422528
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30422528 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422528 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR71401110MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ractopamine 1-hydroxyethyl-1,2,2-d3 hydrochloride
CAS 1219794-72-5
Molekylformel C18 2H3 H20 N O3 . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym Ractopamine D3 (1-hydroxyethyl-1,2,2-D3) hydrochloride, Ractopamine D3 hydrochloride, Ractopamine-d3 hydrochloride, 4-Hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl-d2]benzenemethanol-α-d1 hydrochloride, 4-[2-[[4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl-1,2,2-d3]phenol hydrochloride, Ractopamine-D3 (1-hydroxyethyl-1,2,2-D3) hydrochloride, Ractopamine-D3 hydrochloride, Ractopamine-d3 hydrochloride, 4-Hydroxy-α-[[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]methyl-d2]benzenemethanol-α-d1 hydrochloride, 4-[2-[[4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl-1,2,2-d3]phenol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H/i12D2,18D;
LEDER Cl.[2H]C([2H])(NC(C)CCc1ccc(O)cc1)C([2H])(O)c2ccc(O)cc2
IUPAC-namn 4-[3-[[1,1,2-trideuterio-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 340.86
Formel vikt 340.1633