missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ractopamine D6 hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30328707
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328707 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30328707 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16805010AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ractopamine-d6 hydrochloride
CAS 1276197-17-1
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylformel C18 2H6 H17 N O3 . Cl H
Kvantitet 1 mL
Synonym Ractopamine D6 Hydrochloride, 4-[2-[[1,1,1,2,3,3-Hexadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H/i1D3,2D2,13D;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])Cc2ccc(O)cc2
IUPAC-namn 4-[2,2,3,4,4,4-hexadeuterio-3-[[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 343.88
Formel vikt 343.1821 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.