missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ractopamine-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ractopamine-d6 hydrochloride |
| CAS | 1276197-17-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 2H6 H17 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Ractopamine D6 Hydrochloride, 4-[2-[[1,1,1,2,3,3-Hexadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H/i1D3,2D2,13D; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1ccc(O)cc1)C([2H])([2H])Cc2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[2,2,3,4,4,4-hexadeuterio-3-[[2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]butyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.88 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?