Läs mer
Ractopamine Methyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ractopamine Methyl Ether |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO3/c1-14(3-4-15-5-9-17(21)10-6-15)20-13-19(23-2)16-7-11-18(22)12-8-16/h5-12,14,19-22H,3-4,13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 315.1834 |