missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rad1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97717APC
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Rad1 Polyclonal antibody specifically detects Rad1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| Rad1 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| cell cycle checkpoint protein Hrad1, checkpoint control protein HRAD1, DNA repair exonuclease rad1 homolog, DNA repair exonuclease REC1, EC 3.1.11.2, exonuclease homolog RAD1, HRAD1, RAD1 (S. pombe) homolog, RAD1 homolog (S. pombe), Rad1-like DNA damage checkpoint protein, REC1cell cycle checkpoint protein RAD1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Rad1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, DNA Repair, Signal Transduction | |
| 5810 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Immunocytochemistry | |
| APC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering