Läs mer
RAD51 Inhibitor B02, MedChemExpress
Produktkod. 16464616
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16464616 100 mg
16463378 10 mg
16449906 50 mg
16426107 5 mg
16412746 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16464616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101462
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
MedChemExpress RAD51 Inhibitor B02 (B02) is an inhibitor of human RAD51 with an IC50 of 27.4 μM.
RAD51 Inhibitor B02 (B02) is an inhibitor of human RAD51 with an IC50 of 27.4 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RAD51 Inhibitor B02
Fysisk form Powder
CAS 1290541-46-6
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H17N3O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym B02
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (109.02 mM)
LEDER O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C(/C=C/C3=CC=CN=C3)=NC4=C1C=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 339.39
Formel vikt 339.39
Procent renhet 99.69%