Läs mer
Rad51C Antibody (2H11/6), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18037793 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18037793 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18037793 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB100177H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5625.00 SEK
    5318.25 SEK / 0.1ml
    Save 306.75 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mouse Monoclonal Antibody
Rad51C Monoclonal specifically detects Rad51C in Human, Mouse, Primate, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Rad51C
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 2H11/6
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Genaccessionsnr. O43502
Gene Alias BROVCA3, DNA repair protein RAD51 homolog 3, FANCO, MGC104277, R51H3, RAD51 homolog C, RAD51 homolog C (S. cerevisiae), RAD51L2RAD51 (S. cerevisiae) homolog C, RAD51-like protein 2, yeast RAD51 homolog 3
Gensymboler RAD51C
Värd art Mouse
Immunogen His-tagged human Rad51C, over-expressed in E. coli. [UniProt# O43502]
Molekylvikt av antigen 40 kDa
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5889
Testspecificitet Does not cross-react with Rad51B, Rad51D, Rad51, XRCC2, or XRCC3 in Western analysis.
Målarter Human, Mouse, Primate, Yeast
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only