Läs mer
RAD54B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15574742
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
15574742 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 15574742 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer PA541273
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
RAD54B Polyclonal Antibody
RAD54B Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen RAD54B
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen RAD54B
Genaccessionsnr. Q9Y620
Gene Alias DNA repair and recombination protein RAD54B; E130016E03Rik; fibrinogen silencer-binding protein; FSBP; LOW QUALITY PROTEIN: DNA repair and recombination protein RAD54B; RAD54 homolog B; RAD54 homolog B (S. cerevisiae); RAD54, S. cerevisiae, homolog of, B; Rad54b; RDH54; RGD1306507
Gensymboler RAD54B
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the middle region of human RAD54B.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25788
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG