missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RAD54L Antibody (Rad54 4E3/1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-13364AF700
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
RAD54L Monoclonal specifically detects RAD54L in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| RAD54L | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| RAD54L | |
| Full length human RAD54L protein | |
| 0.1 mL | |
| DNA Repair, Homologous Recombination | |
| 8438 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Rad54 4E3/1 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| EC 3.6.1, hHR54EC 3.6.4.-, HR54, hRAD54HRAD54, RAD54 (S.cerevisiae)-like, RAD54 homolog, RAD54ADNA repair and recombination protein RAD54-like, RAD54-like (S. cerevisiae) | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering