Läs mer
Radafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200099936
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. 16477408
Brand: Medchem Express HY17590
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Radafaxine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 106083-71-0
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H19Cl2NO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym GW-353162A BW-306U
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (130.05 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (114.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@]1(C2=CC=CC(Cl)=C2)[C@H](C)NC(C)(C)CO1.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 292.2
Formel vikt 292.2
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.