Läs mer
Thermo Scientific™ RadEye™ AB100 alfa-beta föroreningsmonitor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescripción
Daglig övervakning av strålningsexponering är standard tillsynsrutin på sjukhus, kärnkraftsanläggningar, militärt och civilt försvar och andra industrier som arbetar med strålkällor. Skydda dina anställda och säkerställ en säker arbetsmiljö med Thermo Scientific™ RadEye™ AB100 alfa-beta föroreningsmonitor. RadEye AB100-monitorn upptäcker alfa/beta-ytförorening i olika miljöer med mångsidiga driftlägen så att anställda aldrig riskerar att överskrida exponeringsgränserna.
RadEye AB100 alfa-beta föroreningsmonitor tillhandahåller ytföroreningsmätningar med utmärkt alfa/beta-diskriminering för att uppfylla strålningsexponeringsstandarder och föreskrifter i robusta industriella miljöer.
- Lätt vikt (900 g), utmärkt grepp med eller utan handskar
- Kompakt och lätt design
- Låg ägandekostnad med > 1 000 timmars drifttid med 2 C-batterier– Uppladdningsbara NiMH-celler kan användas
- Menydrivet användargränssnitt resulterar i låga utbildningskostnader och omedelbar kännedom
- Korrekt kalibreringsfaktor kan väljas i en lista med isotoper (t.ex. Bq, Bq/cm² , dpm)
- Enormt internt dataminne för både räknartyp och kontinuerlig dataregistrering
- Ljusstark bakgrundsbelyst LCD-skärm– meddelanden med vanlig text - olika språk kan väljas
- Enkel anpassning till olika uppgifter genom arbetsledarkonfiguration, kalibrering, val av mätenheter
- Mångsidiga användningslägen:
- Räknare/timer med förinställd räkning och förinställd tid för provmätningar
- Kontinuerligt ratemeter-läge för snabbare användning
- lägen med alfa, beta och alfa + beta
- Brutto- eller nettoräkning
- Hörbar indikering: enkel puls för alfa, kvitterläge för beta – proportionellt mot räknehastighet
- Hörlursutgång för användning i en högljudd miljö
- En het och fyra avancerade knappar - lätt att använda, ingen dator krävs
Verksamhetsområden:
- Civilförsvar
- Brandkårer
- Klinisk
- Kärnkraftsindustrin
- Läkemedelsindustrin
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | RadEye AB100, 100 cm 2 alfa/beta-diskriminernade scintillationsdetektor, inklusive transportväska med hårt skal |
| Höjd (engelska) | 7,1 tum |
| Svarstid | Gammasvar, ca. 40 s–1/(μSv/h) 0,4 s–1/(μR/h) |
| Effektivitet | Per ytemission: Am-241: 36 % (a)Co-60 : 23 % (ß)Sr/Y-90: 49 % (ß) |
| Detektortyp | Dubbel fosforscintillator |
| Bredd (metrisk) | 10 cm |
| Vikt (metrisk) | 0.9 kg |
| För användning med (applikation) | Civilförsvar, brandkårer, sjukhus, kärnkraftsindustri och läkemedelsindustri |
| Djup (metriskt) | 35.5 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.