Läs mer
Thermo Scientific™ RadEye™ B20 and B20-ER Multi-Purpose Survey Meters
Produktkod. p-4531281 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
RadEye B20 undersökningsmätare för flera ändamål
RadEye B20-ER multifunktionell mätningsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11967897
Brand: Thermo Scientific™ 4250685
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Karakterisera snabbt blandad ytförorening från gammastrålning, röntgenstrålning, alfastrålning och betastrålning med mätare för dosfrekvensmätning.
First responders need to quickly identify mixed radioactive surface contamination in facility and field environments. Thermo Scientific™ RadEye™ B20 and B20-ER Multi-Purpose Survey Meters are simple, robust, reliable contamination and dose rate measurement tools for characterizing alpha, beta, gamma and X-ray radiation. RadEye B20 and B20-ER Multi-Purpose handheld Geiger counters provide an on-site solution for homeland security personnel, fire brigades, emergency response personnel, agencies involved in decontamination and decommissioning projects and hospital and pharmaceutical industry employees.
RadEye B20 och B20-ER undersökningsmätare för flera ändamål erbjuder konsekventa, pålitliga resultat i alla användningsområden som kräver radiologiska undersökningar av plana ytor. Modell B20 är för normala mätningar. Modell B20-ER är avsedd för mätningar på hög nivå.
  • Lätt vikt (300g), utmärkt grepp med och utan handskar.
  • Robust och kompakt design, tjockt gummiskydd.
  • Låg ägandekostnad med> 500 timmars drifttid med 2 AAA-batterier– Uppladdningsbara NiMH-celler kan användas.
  • Menydrivet användargränssnitt resulterar i låga utbildningskostnader och omedelbar kännedom.
  • Enormt internt dataminne för både räknarresultat och kontinuerlig dataregistrering.
  • Ljusstark bakgrundsbelyst LCD-skärm. Meddelanden med enkel text och olika språk kan väljas.
  • Enkel anpassning till olika uppgifter genom arbetsledarkonfiguration, kalibrering, val av mätenheter.
  • Mångsidiga användningslägen:
Räknare/timer med förinställd räkning och förinställd tid för provmätningar. Kontinuerligt ratemeter-läge för snabbare användning. Dosfrekvensläge.
  • Hörbar indikering: enkel puls eller kvitterläge proportionellt mot räknehastighet.
  • Hörlursutgång för användning i högljudd miljö.
  • IR PC-gränssnitt eller Bluetooth™ som alternativ.
  • Avancerad Windows™-programvara finns som tillval.
Specifikationer
Känslighet 0 till 2 mSv/h (0–200 mR/h)
Beskrivning RadEye B20 undersökningsmätare för flera ändamål
Mått (L x B x H) 5,2 x 2,8 x 5,2 tum (13 x 7 x 13 cm)
Diameter (engelska) fönster 1,7 tum
Energiområde 17 keV till 1,3 MeV med gammaenergifilter
Batterityp 2 AAA
Produkttyp Undersökningsmätare
Mätområde Förorening B-20: 0 - 10 kcps; B20ER: 0 - 500 kcps
Höjd (engelska) 5,2 tum
Längd (engelska) 5,2 tum
Effektivitet 2p effektivitet (ref. 50 mm diameter utan gummihylsa): Am-241; Co-60: 25 %; Sr/Y-90: 36 %; C-14: 19 %
Detektortyp Pancake GM-rör, fönster dia. 44 mm (1,7 tum), 1,8 till 2,0 mg/cm 2
Diameter (metriskt) fönster 44 mm
Bredd (metrisk) 7 cm
Vikt (metrisk) 0.3 kg
För användning med (applikation) Säkerhetspersonal; Brandkårer; Räddningstjänst; Sjukhus; Kärnkraftsindustrin; Läkemedelsindustrin; Universitet
Larmtyper LED, ljud, vibrator
Strålningstyp Gamma
Enheter cps, cpm. Bq, dpm, dps, Sv/h, rem/h
Djup (metriskt) 6 mm
Bredd (engelska) 2,8 tum
Batteritid >500 timmar på två AAA-batterier
Doshastighetsgräns 2 mSv/h (200 mrem/h)
Vikt (engelska) 0.7 lb.
Längd (metrisk) 13 cm
Djup (engelska) 2,4 tum
Höjd (metrisk) 13 cm
Dosintervall Gammadosfrekvens: 0 till 2 mSv/h (0 till 200 mR/h); Förorening: 0 till 10 kcps