Läs mer
Thermo Scientific™ RadEye™ G-seriens personliga dosfrekvensmätare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Övervaka din strålningsexponering kontinuerligt i alla nukleära eller radiologiska nödsituationer. Thermo Scientific™ RadEye™ G-serien av personliga strålningsdetektorer ger räddningspersonal snabba, tillförlitliga gamma- och dosfrekvensmätningar. Dessa lätta, handhållna geigermätare detekterar och mäter mycket låga gammaenergier; även den minsta förändringen i strålningsfrekvens visas omedelbart, medan tillfälligt förekommande fluktuationer undertrycks. För saneringsteam som undersöker potentiellt explosiva atmosfärer, uppfyller inbyggda säkra RadEye G-modeller de senaste ATEX-standarderna.
RadEye G Ex-serien av personliga strålningsdetektorer består av fyra versioner av inbyggda, säkra handhållna enheter för gamma- och dosfrekvensmätningar för användning i och runt farliga områden.
- Effektiva och tillförlitliga dos- och dosfrekvensmätningar.
- Inbyggd, säker enligt ATEX-standarder.
- Stor, tydlig och bakgrundsbelyst skärm för felfria avläsningar.
- Robust och pålitlig.
- Lätt, endast 160 g (5,6 uns).
- Lågeffektteknik.
Rekommenderas för:
- Räddningstjänst
- Brandkårer
- Saneringsteam
- Platser med risk för explosion
- Raffinaderier
- Oljeplattformar
Specifikationer
Specifikationer
| ATEX-klassificering | II 2G Ex ia IIB T4 IBExU10ATEX1096 |
| Beskrivning | RadEye GF-10-Ex med orange märkning |
| Mått (L x B x H) | 3,78 x 1,25 x 2,4 tum (9,6 x 3,1 x 6,1 cm) |
| Skyddsgrad | IP 65 enligt EN 60529 |
| Energiområde | 50 keV till 3 MeV i enlighet med IEC 60846-1 (inkl. vinkelberoende) |
| Batterityp | 2 AAA |
| Produkttyp | Personlig strålningsdetektor |
| Mätområde | 5 μSv/h till 3 Sv/h [500 urem/h - 300 rem/h] |
| Detektortyp | Energikompenserat Geiger-Mueller-rör |
| Överintervallströskel | upp till 10 Sv/h |
| Visa mer |