Läs mer
Radezolid, MedChemExpress
Beskrivning
Radezolid (RX-1741) is a oxazolidinone antibiotic. Radezolid is active against Staphylococcus, Chlamydia, and Legionella species, and remains active against Linezolid-resistant strains.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Radezolid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 869884-78-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23FN6O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | RX-1741 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (57.02 mM) |
| Visa mer |