Läs mer
Systec™ Radial Ventilator DV Series and H-210 TO H-1580 Autoclaves
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
DV-serien, H-210 till H-1580 autoklaver
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- In conjunction with optional mantle cooling with cooling water and support pressure, the radial ventilator ensures accelerated removal of heat from the sterilization items to the cooled chamber mantle.
- The radial ventilator is located in the lid of the chamber and is driven by a magnetic motor fitted outside under the cover.
- The radial ventilator is placed in the door of the sterilization chamber so that the usable space in the autoclave is not reduced.
- Ventilation performance 250 m3/h
- Reduction of cooling time by up to 70%
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Reduces cooling time by up to 70% |
| För användning med (applikation) | Accelerated Autoclave Cooling |
| För användning med (utrustning) | DV-serien, H-210 till H-1580 autoklaver |
| Produkttyp | Radial Ventilator |