Läs mer
Fisherbrand™ Betabehållare för strålningsblock
Produktkod. 12387197 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12387197 120 mm Varje
1 options
Produktkod. 12387197
Beräknad leverans: 19-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk lösning för förvaring av radioaktiva material, för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör.
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
  • Betalagring/transportblock
  • För förvaring och transport av fast akryl för 24 x 1,5 ml och 15 x 0,5 ml rör 150 mm x 120 mm x 70 mm extern Fisherbrand
Specifikationer
Mått (L x B x H) 70 x 150 x 120mm
Höjd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) 70mm
Produkttyp Strålningsförvaringsbehållare
Rörstorlek 24 x 1,5 ml och 15 x 0,5 ml
Bredd (metrisk) 150mm