Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsblockerare Beta
Produktkod. 12347137 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12347137 4 x 1,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 12347137
Beräknad leverans: 11-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa Cleaver Scientific förvaringslådor är idealiska för att hålla och skydda 4x 1,5 ml akryl Eppendorf mikrocentrifugrör.
  • Betablock för 4 x 1,5 ml Eppendorf rör (5 x 3,5 x 14 cm)
  • Säkerhetsbehållare/block för skydd mot Beta-strålning
  • Överdrag finns också
  • För att hålla och skydda 4x 1,5 mL mikrocentrifugrör i akryl
Specifikationer
Mått (L x B x H) 5 x 3.5 x 14cm
För användning med (utrustning) För 4 x 1,5 ml Eppendorf rör (5 x 3,5 x 14 cm)
Kapacitet 4 x 1,5 ml