Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsboxar för gammastrålning
Produktkod. 12397197 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
7 x 15 x 12 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12397197 7 x 15 x 12 cm Varje
1 options
Produktkod. 12397197
Beräknad leverans: 08-03-2027
Unikt designad Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör. Idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • För förvaring och transport av fast akryl för 24 x 1,5 ml och 15 x 0,5 ml rör 150 mm x 120 mm x 70 mm extern Fisherbrand
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
  • Gamma lagring/transportblock (7 x 15 x 12 cm)
Specifikationer
Mått (L x B x H) 7 x 15 x 12 cm
Inkluderar Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Produkttyp Förvaringslådor för farliga och strålningsmaterial