Läs mer
Fisherbrand™ Strålningsblock lock Beta
Produktkod. 12367137 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12367137 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 12367137
Beräknad leverans: 24-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör; dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidslagring av radioaktivt avfall eller radioisotoper.
  • Beta– 32 x 1,5 ml Eppendorf rör
  • Olika insatser för att passa in i Midi-lådor
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, medan de två största modellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
Höjd (metrisk) 10 mm
Produkttyp Strålsäkerhetsblock lock beta
Bredd (metrisk) 35mm