Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsboxar - Beta
Produktkod. 12337127 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12337127 5 l Varje
1 options
Produktkod. 12337127
Beräknad leverans: 16-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strålningsboxar, med gångjärnslock och centrala vridbara lock, som är idealiska för skydd mot beta- eller gammastrålning.
  • 32 med gångjärnslock och vridbart lock för engångspipettspetsar 5L kapacitet 330 x 130 x 130mm
  • Beta– 5L– (33 x 13 x 13 cm), använd med väska CSR-BAG2
  • Strålningsboxar, med gångjärnslock och centrala svängbara lock, Beta Box/Gamma Box
  • Dessa lådor har ett centralt hål täckt av ett gångjärnsförsett lock, vilket minskar exponeringen för strålning under pipettering.
  • Finns för antingen gamma- eller betastrålningsskydd
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Det finns även ett utbud av golv- och bänkkärl med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
Mått (L x B x H) 33 x 13 x 13cm
För användning med (utrustning) för användning med väska CSR-BAG2
Rörstorlek 33 x 13 x 13cm
Bredd (metrisk) 13cm
Kapacitet 5 l