Läs mer
Fisherbrand™ Strålningssäkerhetsboxar
Produktkod. 12347117 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12347117 130 mm Varje
1 options
Produktkod. 12347117
Beräknad leverans: 11-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strålningsboxar, med gångjärnslock och centrala vridbara lock, som är idealiska för skydd mot beta- eller gammastrålning.
  • 15 med gångjärnslock och vridbart lock för engångspipettspetsar 2L kapacitet 130 x 130 x 130mm
  • Beta– 2L– (13 x 13 x 13 cm), använd med väska CSR-BAG1
  • Strålningsboxar, med gångjärnslock och centrala svängbara lock, Beta Box/Gamma Box
  • Dessa lådor har ett centralt hål täckt av ett gångjärnsförsett lock, vilket minskar exponeringen för strålning under pipettering.
  • Finns för antingen gamma- eller betastrålningsskydd
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
Mått (L x B x H) 13 x 13 x 13cm
För användning med (utrustning) För användning med väska CSR-BAG1
Höjd (metrisk) 130 mm
Bredd (metrisk) 130mm
Kapacitet 2 L