Läs mer
Fisherbrand™ Radiation Gamma Scientific Cabinets
Produktkod. 12397137 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
49 x 55 x 37 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12397137 49 x 55 x 37 cm Varje
1 options
Produktkod. 12397137
Beräknad leverans: 08-03-2027
Cleaver unikt designade vetenskapliga skåp ger ett bekvämt område för att utföra arbete med beta- och gammaemitterande isotoper med komplett skydd runtom.
  • Två isolerade kammare med varsitt gångjärn l varje kammare har löstagbar insats 125 mm x 85 x 95 mm Fisherbrand
  • Cleaver Scientific skåp ger ett bekvämt område för att utföra arbete med beta- och gammaemitterande isotoper med fullständigt allroundskydd
  • Varje skåps mått på 49 x 55 x 37 cm erbjuder ett stort arbetsområde utan att hindra sikten, varken i stående eller sittande läge
  • Tjänster kan även användas inuti skåpet via en bakre port
  • Bakpanelen har en pipetthållare för att hålla arbetsytan fri
  • Enheten kan lagra radioaktivt material när de gångjärnsförsedda dörrarna är stängda
  • Dessa skåp är kompatibla med 68 x 54 cm brickor, CSR-TY4, CSR-
  • TW4 och CSR-TO4
  • Stort ergonomiskt arbetsutrymme, möjlighet att vara helt innesluten, allround användarskydd
Specifikationer
Mått (L x B x H) 49 x 55 x 37 cm
Produkttyp Radiaton Gamma Scientific-skåp