Läs mer
Fisherbrand™ Strålsäkerhetsgammaboxar
Produktkod. 12357117 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12357117 130 mm Varje
1 options
Produktkod. 12357117
Beräknad leverans: 11-03-2027
Denna gammastrålningsbehållare är idealisk för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör.
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser för att hålla mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringsfack finns i fem storlekar, och de två största behållaremodellerna har hjul för enkel transport
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
För användning med (utrustning) CSR-BAG1
Höjd (metrisk) 130 mm
Rörstorlek 13mm x 13mm x 13mm
Bredd (metrisk) 130mm
Kapacitet 2 L