Läs mer
Fisherbrand™ Betabehållare för strålsäkerhet
Produktkod. 12387137 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
490 x 550 x 370 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12387137 490 x 550 x 370 mm Varje
1 options
Produktkod. 12387137
Beräknad leverans: 08-03-2027
Med ett stort ergonomiskt arbetsutrymme och en sittande eller stående position för fri sikt; dessa osäkra Cleaver Scientific skåp ger ett bekvämt område för att utföra arbete med beta- och gammaemitterande isotoper med komplett skydd runtom.
  • Cleaver Scientific skåp ger ett bekvämt område för att utföra arbete med beta- och gammaemitterande isotoper med fullständigt allroundskydd
  • Varje arbetsskåp ’med måtten 49 x 55 x 37 cm erbjuder en stor arbetsyta utan att hindra synen, varken i stående eller sittande läge
  • Tjänster kan även användas inuti skåpet via en bakre port
  • Bakpanelen har en pipetthållare för att hålla arbetsytan fri
  • Enheten kan lagra radioaktivt material när de gångjärnsförsedda dörrarna är stängda
  • Dessa skåp är kompatibla med 68 x 54 cm brickor, CSR-TY4, CSR-TW4 och CSR-TO4
  • Stort ergonomiskt arbetsutrymme, möjlighet att vara helt sluten, sittande eller stående läge för fri sikt, användarskydd runtom
Specifikationer
Mått (L x B x H) 490 x 550 x 370 mm
För användning med (applikation) Beta- och gammaemitterande isotoper
Produkttyp Strålsäkerhetsbehållare