Läs mer
Fisherbrand™ Strålningssäkerhet Carboy Covers
Produktkod. 12307147 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
9 cm (inåt), 60 cm (utvändigt)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12307147 9 cm (inåt), 60 cm (utvändigt) Varje
1 options
Produktkod. 12307147
Beräknad leverans: 26-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idéskydd för skydd av carboys och laboratorieutrustning.
  • För skydd av carboys och laboratorieutrustning
  • En öppen bas gör att locket kan placeras över behållaren eller utrustningen
  • Ett gångjärnsförsett lock ger enkel åtkomst
  • Kan användas tillsammans med en laboratoriesäkerhetsbricka
Specifikationer
Mått (L x B x H) 59 x 38 x 38 cm (intern) och 60 x 40 x 40 cm (extern)
Höjd (metrisk) 9 cm (inåt), 60 cm (utvändigt)
Längd (metrisk) 59cm
Produkttyp Strålskyddskåpa