Läs mer
Fisherbrand™ Radiation Beta Transportboxar
Produktkod. 12367127 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
95 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12367127 95 mm Varje
1 options
Produktkod. 12367127
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör; dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidslagring av radioaktivt avfall eller radioisotoper.
  • Kombinerar en sköld med en bekväm arbetsyta och förvaringsbehållare
  • Det gångjärnsförsedda locket skapar en 15° vinklad sköld när den är helt öppen
  • Locket kan låsas stängt för säkerhet vid transport av enheten och dess innehåll
  • Sidohandtag är monterade för lätta lyft och dämpade halkfria fötter förhindrar halkning
  • Cleaver Scientific förvaringslådor är tillverkade med gångjärnsförsedda lock och rymmer utbytbara insatser som håller mikrorör, centrifugrör, scintillationsflaskor, universaler, kryorör och falkrör
  • Dessa fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Både Beta och Gamma förvaringskärl finns tillgängliga i fem storlekar, medan de två största modellerna har hjul för enkel transport
  • Dessutom finns vårt sortiment av golv- och bänksoptunnor med halkfria fötter och gångjärnslock, som fungerar som en idealisk lösning för korttidsförvaring av radioaktivt avfall eller radioisotoper
  • Valfria kraftiga dragväskor kan också köpas
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 400 mm
Djup (metrisk) interiör 380 mm
Höjd (metrisk) 95 mm
Höjd (metrisk) Exteriör 95 mm
Höjd (metrisk) interiör 75 mm
Bredd (metrisk) Exteriör 315 mm
Bredd (metrisk) Interiör 295 mm
Produkttyp Strålningstransitbox
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.