Läs mer
Shamrock™ Radioaktivt varningstejp
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Produkttyp | Radioaktivt varningsband |
| Kvantitet | 1 st |
| Mått (L x B) | 12 x 25 mm |
| Längd (metrisk) | 12 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |