Läs mer
Radioprotectin-1, MedChemExpress
Beskrivning
Radioprotectin-1 is a potent and specific nonlipid agonist of lysophosphatidic acid receptor 2 (LPA2), with an EC50 value of 25 nM for murine LPA2 subtype.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Radioprotectin-1 |
| CAS | 1622006-09-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H19ClN2O6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (256.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC(Cl)=CC=C1S(=O)(NCCCCN(C(C2=CC=CC3=CC=CC4=C23)=O)C4=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.92 |
| Formel vikt | 486.92 |
| Visa mer |