missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Radiprodil, MedChemExpress

Produktkod. 16426168
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16426168 10 mg 10mg
16466546 100 mg -
16408767 5 mg -
16402307 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16426168 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14777

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Radiprodil (RGH-896) is an orally active and selective NMDA NR2B antagonist. A potential therapeutic agent in treatment of neuropathic pain and possibly other chronic pain conditions.

Radiprodil (RGH-896) is an orally active and selective NMDA NR2B antagonist. A potential therapeutic agent in treatment of neuropathic pain and possibly other chronic pain conditions.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Radiprodil
CAS 496054-87-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20FN3O4
Kvantitet 10 mg
Synonym RGH-896
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (629.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C2NC(OC2=C1)=O)C(N3CCC(CC4=CC=C(F)C=C4)CC3)=O
Molekylvikt (g/mol) 397.4
Formel vikt 397.4
Procent renhet 99.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.