Läs mer
RAF265, MedChemExpress
Produktkod. 16490117
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490117 50 mg
16456467 5 mg
16443738 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16490117 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10248
MedChemExpress RAF265 is a potent RAF/VEGFR2 inhibitor.
RAF265 is a potent RAF/VEGFR2 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RAF265
CAS 927880-90-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H16F6N6O
Kvantitet 50 mg
Synonym CHIR-265
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 26 mg/mL (50.15 mM) ∣Ethanol : 10 mg/mL (19.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(F)(C1=CN=C(N1)C2=NC=CC(OC3=CC=C4N(C(NC5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)=NC4=C3)C)=C2)F
Molekylvikt (g/mol) 518.41
Formel vikt 518.41
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease