Läs mer
RAF709, MedChemExpress
Beskrivning
RAF709 is a potent, selective, and efficacious RAF inhibitor with IC50s of 0.4 nM and 0.5 nM for BRAF and CRAF, respectively. Antitumor efficacy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RAF709 |
| CAS | 1628838-42-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H29F3N4O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (184.31 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(NC1=CN=C(C)C(C2=CC(N3CCOCC3)=C(OC4CCOCC4)N=C2)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 542.55 |
| Formel vikt | 542.55 |
| Visa mer |