Läs mer
Raffinose Hydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10305960 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. 10305960
Brand: Fisher Chemical R/0020/46
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 512-69-6
Smältpunkt 80°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C18H32O16
MDL-nummer MFCD00006630
Kvantitet 25 g
Synonym raffinose, gossypose, d-+-raffinose, melitose, melitriose, d-raffinose, 6g-alpha-d-galactosylsucrose, unii-n5o3qu595m, raffinose 8ci, beta-d-fructofuranosyl alpha-d-galactopyranosyl-1->6-alpha-d-glucopyranoside
InChI-nyckel MUPFEKGTMRGPLJ-ZQSKZDJDSA-N
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;pentahydrate
Molekylvikt (g/mol) 504.44
PubChem CID 2724100
Formel vikt 594.2814g/mol
Fysisk form Solid