Läs mer
Rafoxanide 13C6 (benzoyl ring 13C6) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rafoxanide 13C6 (benzoyl ring 13C6) |
| CAS | 1353867-98-7 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylformel | 13C6 C13 H11 Cl2 I2 N O3 |
| Kvantitet | 1 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)/i7+1,8+1,11+1,14+1,16+1,18+1 |
| LEDER | O[13c]1[13c](I)[13cH][13c](I)[13cH][13c]1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 631.97 |
| Formel vikt | 630.8407 g/mol |