Läs mer
Rafoxanide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rafoxanide |
| CAS | 22662-39-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Rafoxanide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H11 Cl2 I2 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-, Salicylanilide, 3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)-3,5-diiodo- (8CI), 3,5-Diiodo-3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)salicylanilide, 3,5-Diodo-3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)salicylanilide, 3'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, 3'-Chloro-4'-(p-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, Disalan, NSC 355278, Rafoxanide, Ranide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Oc1c(I)cc(I)cc1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2 |
| Visa mer |