missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rafoxanide, MedChemExpress

Produktkod. 16421709
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16421709 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16421709 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17598

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Rafoxanide is an orally active salicylanilide anthelmintic agent. Rafoxanide is an antiparasitic agent and can be used for the control of infestation with Hemonchus species and Fasciola species in sheep and cattle.

Rafoxanide is an orally active salicylanilide anthelmintic agent. Rafoxanide is an antiparasitic agent and can be used for the control of infestation with Hemonchus species and Fasciola species in sheep and cattle.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Rafoxanide
Fysisk form Solid
CAS 22662-39-1
Färg Off-White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H11Cl2I2NO3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (49.52 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1)C3=CC(I)=CC(I)=C3O
Molekylvikt (g/mol) 626.01
Formel vikt 626.01
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.