Läs mer
Uvex™ Regnjacka 7491-Gul
Produktkod. 17240352 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17240352 Liten -
17250352 Intermediär -
17260352 Betydande -
17270352 X-large Varje
17280352 2X-large -
17290352 3X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17240352 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8831009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    506.87 SEK / Paket med 1
    Save 33.13 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PU-regnkläder ger fuktskydd med optimal bärkomfort. Otroligt formbart och rivtåligt det ultralätta materialet för användning i vind och regn.
  • Regnjacka
  • Material: 100% polyester med PU-beläggning 170 gsm
  • Färg: gul
  • Lång jacka med justerbar huva, justerbar fåll, elastisk ärmfåll
  • Främre lock med dragkedja och tryckknapp, två sidfickor och lock, bekväm att bära
  • Storlekar: S-3XL
  • Oversize tillägg från Gr. XXL + 10% tvättas inte, blekas inte, torkas inte, stryks inte, rengörs inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Kön Herr
Material Polyester
Färg Gult
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Regnjacka