Läs mer
Uvex™ Regnjacka 7491-Gul
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Regnjacka
- Material: 100% polyester med PU-beläggning 170 gsm
- Färg: gul
- Lång jacka med justerbar huva, justerbar fåll, elastisk ärmfåll
- Främre lock med dragkedja och tryckknapp, två sidfickor och lock, bekväm att bära
- Storlekar: S-3XL
- Oversize tillägg från Gr. XXL + 10% tvättas inte, blekas inte, torkas inte, stryks inte, rengörs inte
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Herr |
| Material | Polyester |
| Färg | Gult |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Regnjacka |