Läs mer
Uvex™ Regnjacka 7491-Gul
Produktkod. p-7231970 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17240352
Brand: Uvex™ 8831009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PU-regnkläder ger fuktskydd med optimal bärkomfort. Otroligt formbart och rivtåligt det ultralätta materialet för användning i vind och regn.
  • Regnjacka
  • Material: 100% polyester med PU-beläggning 170 gsm
  • Färg: gul
  • Lång jacka med justerbar huva, justerbar fåll, elastisk ärmfåll
  • Främre lock med dragkedja och tryckknapp, två sidfickor och lock, bekväm att bära
  • Storlekar: S-3XL
  • Oversize tillägg från Gr. XXL + 10% tvättas inte, blekas inte, torkas inte, stryks inte, rengörs inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Kön Herr
Material Polyester
Färg Gult
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Regnjacka