Läs mer
Mettler Toledo™ Rainbow flaska set
Beskrivning
pH-värdet vid 25 °C -> 4,0, 1,7, 7,0, 9,2 | Standardosäkerhet i mätningen -> ±0,02 pH
- Laboratorie-pH-buffert
- pH 4,01/7,00/9,21
- Osäkerhet ±0,02 pH
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bottle Rainbow Kit 1, 6x250 ml |
| Produktlinje | Regnbågsflaskset |
| Förpackning | 6 x 250 mL |