Läs mer
Beskrivelse
Rainbow Calibration Particles are a mixture of fluorophore incorporated particles with 8 different fluorescent intensities that are used for calibrating flow cytometers
Tekniske data
Tekniske data
| Innehåll och lagring | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Formatera | Deionized water, 0.01% NP-40 |
| Konserveringsmedel | 0.02% Sodium Azide |
| Kvantitet | 5 ml |
| För användning med (applikation) | Fluorescence Imaging, Flow Cytometry |
| Produktlinje | Novus |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?