Beskrivning
Rainbow Calibration Particles are a mixture of fluorophore incorporated particles with 8 different fluorescent intensities that are used for calibrating flow cytometers
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Formatera | Deionized water, 0.01% NP-40 |
| Konserveringsmedel | 0.02% Sodium Azide |
| Kvantitet | 5 ml |
| För användning med (applikation) | Fluorescence Imaging, Flow Cytometry |
| Produktlinje | Novus |