Läs mer
Invitrogen™ Rainbow Calibration Partiklar
Produktkod. 15940443
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15940443 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 15940443 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A34305
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rainbow Calibration Partiklar används för att kalibrera flödescytometrar.
Blandningen av partiklar har:
• 8 olika fluorescerande intensiteter
• Excitation med våglängder från 365 650 nm–
• Partiklar 3,0 3,–4μ m i storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rainbow Calibration Partikel
Färg Blandade färger
Diameter (metrisk) 3 till 3,4μ m
Innehåll och lagring 10 7 partiklar/ml, förvara vid 2 °C till 8 °C
Kvantitet 5 ml