Beskrivning
Förbättrad för att möjliggöra snabbare och enklare identifiering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler. De färdiga att ladda markörerna ger skarpare, mer intensiva band på geler och blottar och har förbättrat bandavstånd för mer exakt molekylviktsbestämning.
- Högintensiva, förfärgade flerfärgade band tillåter särskiljning av närbesläktade proteiner
- Full-Range Rainbow Markers (M r 12 000 till 225 000) använder tio separata proteiner med sex olika färger
- High-Range Rainbow Markers (M r 12 000 till 225 000) använder åtta separata proteiner med sex olika färger
- Low-Range Rainbow Markers (M r 3500 till 38 000) använder sju separata proteiner med fem olika färger
- För användning på SDS-PAGE
- De ljusa, distinkta färgerna på markörerna möjliggör enklare bekräftelse av överföring till blotting-membran och orientering.
- Markörer är en blandning av individuellt färgade proteiner som kombineras för att producera band med samma färgintensitet. Ungefärlig proteinkoncentration är 1 till 2 mg/ml, beroende på produkt
- Varje μ250 L förpackningsstorlek är tillräcklig för användning med 50 minigeler (10x 8 cm) eller 25 stora geler (20x 20 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rainbow molekylviktsmarkörer förbättrade för att möjliggöra snabbare och enklare identifiering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler. |
| Färg | Mång |
| Koncentration | 1,5 mg/ml |
| Form | Vätska |
| Formulering | Levereras färdig att använda i 305 % glycerol och provbuffert innehållande Mercaptoetansulfonsyra (MESNA) som reduktionsmedel |
| För användning med (applikation) | För industriella tillämpningar: Analytiskt reagens, forskning Använd åtta separata proteiner med sex olika färger |
| Molekylvikt (g/mol) | Mr 12 000 |
| Kvantitet | 250μ L |
| Räckvidd | 12000 till 225000Mr |
| Förvaringskrav | -15 till -30 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- High-Range Rainbow Molecular Weight Markers, 250 µl
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta händerna grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hyd
- UNKNOWN ACUTE-35.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 32.5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.