Läs mer
Cytiva Rainbow™ Molekylviktsmarkörer
Produktkod. 11580684 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Koncentration:
1 mg/ml
1,5 mg/ml
2 mg/ml
Räckvidd:
12000 till 225000Mr
3500 till 38000Mr
Förpackningsstorlek:
250µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration Räckvidd Förpackningsstorlek
11580684 2 mg/ml 12000 till 225000Mr 250µL
10258904 1 mg/ml 3500 till 38000Mr 250µL
10524395 1,5 mg/ml 12000 till 225000Mr 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11580684 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN800E
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Övervaka utvecklingen av proteinelektrofores och bedöm överföringseffektiviteten och molekylvikten för blottade proteiner utan färgning. Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ Molecular Weight Markers använder ljusa, distinkta färger för att möjliggöra enklare bekräftelse av överföring till blotting-membran och orientering.
Förbättrad för att möjliggöra snabbare och enklare identifiering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler. De färdiga att ladda markörerna ger skarpare, mer intensiva band på geler och blottar och har förbättrat bandavstånd för mer exakt molekylviktsbestämning.
  • Högintensiva, förfärgade flerfärgade band tillåter särskiljning av närbesläktade proteiner
  • Full-Range Rainbow Markers (M r 12 000 till 225 000) använder tio separata proteiner med sex olika färger
  • High-Range Rainbow Markers (M r 12 000 till 225 000) använder åtta separata proteiner med sex olika färger
  • Low-Range Rainbow Markers (M r 3500 till 38 000) använder sju separata proteiner med fem olika färger
  • För användning på SDS-PAGE
  • De ljusa, distinkta färgerna på markörerna möjliggör enklare bekräftelse av överföring till blotting-membran och orientering.
  • Markörer är en blandning av individuellt färgade proteiner som kombineras för att producera band med samma färgintensitet. Ungefärlig proteinkoncentration är 1 till 2 mg/ml, beroende på produkt
  • Varje μ250 L förpackningsstorlek är tillräcklig för användning med 50 minigeler (10x 8 cm) eller 25 stora geler (20x 20 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rainbow molekylviktsmarkörer förbättrade för att möjliggöra snabbare och enklare identifiering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler.
Färg Mång
Koncentration 2 mg/ml
Form Vätska
Formulering Levereras färdig att använda i 305 % glycerol och provbuffert innehållande, Mercaptoetansulfonsyra (MESNA) som reduktionsmedel
För användning med (applikation) För industriella tillämpningar: Analytiskt reagens, forskning Använd tio separata proteiner med sex olika färger
Molekylvikt (g/mol) Mr 12 000
Kvantitet 250μ L
Räckvidd 12000 till 225000Mr
Förvaringskrav -15 till -30 °C
Tillräckligt för 50 minigeler eller 25 stora geler
Produkttyp Proteinmolekylviktsmarkör
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Full-Range Rainbow Molecular Weight Markers 250 µl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta händerna grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N, N'-1, 2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, h
  • UNKNOWN ACUTE-35.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 32.5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.