Läs mer
Cytiva Rainbow™ Molekylviktsmarkörer
Produktkod. p-3667614 Handla allt Cytiva Produkter
Koncentration:
1 mg/ml
1,5 mg/ml
2 mg/ml
Räckvidd:
12000 till 225000Mr
3500 till 38000Mr
Förpackningsstorlek:
250µL
Produktkod. 10258904
Brand: Cytiva RPN755E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Övervaka utvecklingen av proteinelektrofores och bedöm överföringseffektiviteten och molekylvikten för blottade proteiner utan färgning. Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ Molecular Weight Markers använder ljusa, distinkta färger för att möjliggöra enklare bekräftelse av överföring till blotting-membran och orientering.
Förbättrad för att möjliggöra snabbare och enklare identifiering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler. De färdiga att ladda markörerna ger skarpare, mer intensiva band på geler och blottar och har förbättrat bandavstånd för mer exakt molekylviktsbestämning.
  • Högintensiva, förfärgade flerfärgade band tillåter särskiljning av närbesläktade proteiner
  • Full-Range Rainbow Markers (M r 12 000 till 225 000) använder tio separata proteiner med sex olika färger
  • High-Range Rainbow Markers (M r 12 000 till 225 000) använder åtta separata proteiner med sex olika färger
  • Low-Range Rainbow Markers (M r 3500 till 38 000) använder sju separata proteiner med fem olika färger
  • För användning på SDS-PAGE
  • De ljusa, distinkta färgerna på markörerna möjliggör enklare bekräftelse av överföring till blotting-membran och orientering.
  • Markörer är en blandning av individuellt färgade proteiner som kombineras för att producera band med samma färgintensitet. Ungefärlig proteinkoncentration är 1 till 2 mg/ml, beroende på produkt
  • Varje μ250 L förpackningsstorlek är tillräcklig för användning med 50 minigeler (10x 8 cm) eller 25 stora geler (20x 20 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rainbow molekylviktsmarkörer förbättrade för att möjliggöra snabbare och enklare identifiering av proteiner på SDS-polyakrylamidgeler.
Färg Mång
Koncentration 1 mg/ml
Produkttyp Protein molekylviktsmarkör/stege
Form Vätska
Formulering Levereras färdig att använda i 305 % glycerol och provbuffert innehållande Merkaptoetansulfonsyra (MESNA) som reduktionsmedel
För användning med (applikation) För industriella tillämpningar: Analytiskt reagens, forskning Använd sju separata proteiner med fem olika färger
Molekylvikt (g/mol) Mr 3 5 00
Kvantitet 250μ L
Räckvidd 3500 till 38000Mr
Förvaringskrav -15 till -30 °C
Tillräckligt för 50 minigeler eller 25 stora geler
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Low-Range Rainbow Molecular Weight Markers,250
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N, N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodiumsalt, hy